6-Chloro-1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7212-1G
APOSPC7212-1GEA 538 EUR
APOSPC7212-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
6-Chloro-1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₉H₇ClF₃N₃
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817432
CAS-Nummer: 952183-47-0