6,8-Difluor-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7213-1G
APOSPC7213-1GEA
0
EUR
APOSPC7213-1G
6,8-Difluor-4-chinolinol
6,8-Difluor-4-chinolinol
Formel:
C₉H₅F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00278786 CAS-Nummer: 243448-16-0 |