4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC7215-1G
APOSPC7215-1GEA
270
EUR
APOSPC7215-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₇ClF₃NO Molecular Weight: 285,66 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607889 CAS-Nummer: 952182-72-8 |