4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7216-1G
APOSPC7216-1GEA
328
EUR
APOSPC7216-1G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbaldehyde
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₇ClF₃NO₂ Molecular Weight: 301,65 g/mol Siedepunkt: 106 °C/0,075mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607890 CAS-Nummer: 950994-19-1 |