{1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazole
PC7224-1G
APOSPC7224-1GEA
336
EUR
APOSPC7224-1G
{1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
{1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Formel:
C₁₁H₁₀F₃N₃O Molecular Weight: 257,22 g/mol Schmelzpunkt: 73…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607910 CAS-Nummer: 952183-25-4 |