1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC7225-1G
APOSPC7225-1GEA
538
EUR
APOSPC7225-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃O Molecular Weight: 255,2 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607914 CAS-Nummer: 952183-29-8 |