4-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC7226-1G
APOSPC7226-1GEA
270
EUR
APOSPC7226-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
4-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈F₃NO Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607891 CAS-Nummer: 952182-74-0 |