4,6-Difluoro-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7239-250MG
APOSPC7239-250MGEA 0 EUR
APOSPC7239-250MG
4,6-Difluoro-1H-benzimidazole
4,6-Difluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄F₂N₂
Schmelzpunkt: 235…238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425145
CAS-Nummer: 2208-24-4