4-(2-(Trifluormethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7248-1G
APOSPC7248-1GEA
0
EUR
APOSPC7248-1G
4-(2-(Trifluormethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2-(Trifluormethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BF₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027216 CAS-Nummer: 913835-42-4 |