[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7251-1G
PC7251-250MG
APOSPC7251-1GEA
261
EUR
APOSPC7251-1G
APOSPC7251-250MG
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09749658 CAS-Nummer: 116827-38-4 UN: 3261 ADR: 8,III |