4-(Trifluoroacetyl)morpholine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-morpholinoethanone, 4-(2,2,2-Trifluoroethanoyl)morpholine, 1-(Morpholin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one

PC7255-500MG
APOSPC7255-500MGEA 14.7 EUR
APOSPC7255-500MG
4-(Trifluoroacetyl)morpholine
4-(Trifluoroacetyl)morpholine
Formel: C₆H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 183,128 g/mol
Siedepunkt: 90…91 °C (16,7 mm Hg)
Dichte: 1,3616 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00465461
CAS-Nummer: 360-95-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR