Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7256-100G
PC7256-25G
PC7256-1G
PC7256-5G
APOSPC7256-100GEA
0
EUR
APOSPC7256-100G
APOSPC7256-25G
APOSPC7256-1G
APOSPC7256-5G
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Formel:
C₈HF₁₅O₄ Siedepunkt: 55 °C/6mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094421 CAS-Nummer: 137780-69-9 UN: 3265 ADR: 8,III |