2-(Difluormethoxy)iodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7263-25G
PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA
0
EUR
APOSPC7263-25G
APOSPC7263-5G
2-(Difluormethoxy)iodbenzol
2-(Difluormethoxy)iodbenzol
Formel:
C₇H₅F₂IO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09749662 CAS-Nummer: 920981-12-0 UN: 1993 ADR: 3,III |