2,3,6-Trifluorbenzamid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3,6-Trifluorbenzoesäureamid

PC7265V-25G
APOSPC7265V-25GEA 267 EUR
APOSPC7265V-25G
2,3,6-Trifluorbenzamid 97%
2,3,6-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061266
CAS-Nummer: 207986-22-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR