6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-3-methoxy-6-bromophenylboronic acid
PC7266-1G
APOSPC7266-1GEA
241
EUR
APOSPC7266-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrFO₃ Molecular Weight: 248,842 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258756 CAS-Nummer: 871126-17-9 |