2H-Tridecafluoro-2-methylpentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7271-5G
APOSPC7271-5GEA 290 EUR
APOSPC7271-5G
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane 97%
2H-Tridecafluoro-2-methylpentane
Formel: C₆HF₁₃
Siedepunkt: 60…61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09763637
CAS-Nummer: 30320-28-6