2,3-Difluor-4-ethoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Difluoro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-2,3-difluorophenylboronic acid, (4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid
PC7277-1G
APOSPC7277-1GEA 176 EUR
APOSPC7277-1G
2,3-Difluor-4-ethoxyphenylboronsäure 98%
2,3-Difluor-4-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BF₂O₃
Molecular Weight: 201,96 g/mol
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258743
CAS-Nummer: 212386-71-5