3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4,5-Trifluorbenzoesäurechlorid
PC7285K-1G
APOSPC7285K-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7285K-1G
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 97%
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₂ClF₃O Molecular Weight: 194,54 g/mol Siedepunkt: 173…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00083526 CAS-Nummer: 177787-26-7 UN: 3265 ADR: 8,II |