1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bis(trifluoromethanesulphonate)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) ditriflate
PC7301-250MG
APOSPC7301-250MGEA
377
EUR
APOSPC7301-250MG
1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bis(trifluoromethanesulphonate)
1,1'-Carbonylbis(3-methyl-1H-imidazol-3-ium) bis(trifluoromethanesulphonate)
An efficient reagent for aminoacylations.
Formel:
C₉H₁₂N₄O·2CF₃O₃S Molecular Weight: 490,356 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269944 CAS-Nummer: 120418-31-7 |