2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 52.2 EUR
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
Siedepunkt: 194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094423
CAS-Nummer: 51012-27-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III