5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride

PC7325-1G
APOSPC7325-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7325-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180,1 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236302
CAS-Nummer: 243459-91-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR