1-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC7328-500MG
APOSPC7328-500MGEA
400
EUR
APOSPC7328-500MG
1-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride
1-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 216…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025926 CAS-Nummer: 1185298-60-5 |