1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7331-1G
APOSPC7331-1GEA
0
EUR
APOSPC7331-1G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₄ Schmelzpunkt: 138…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01831167 CAS-Nummer: 325702-09-8 |