1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7332-1G
APOSPC7332-1GEA
286
EUR
APOSPC7332-1G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃F₃N₂O₄ Schmelzpunkt: 137…139 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01908499 CAS-Nummer: 325702-10-1 |