8-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
PC7334-1G
APOSPC7334-1GEA
257
EUR
APOSPC7334-1G
8-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692463 CAS-Nummer: 942474-71-7 |