1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Carboxypiperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Carboxy-1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine
PC7337-1G
APOSPC7337-1GEA
236
EUR
APOSPC7337-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 274,239 g/mol Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091544 CAS-Nummer: 327971-41-5 |