2,2,2-Trifluorethylbutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7342-5G
APOSPC7342-5GEA 0 EUR
APOSPC7342-5G
2,2,2-Trifluorethylbutyrat 98%
2,2,2-Trifluorethylbutyrat
Formel: C₆H₉F₃O₂
Siedepunkt: 113 °C/747mmHg
Dichte: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077609
CAS-Nummer: 371-27-7
UN: 3272
ADR: 3,II