1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC7344-1G
APOSPC7344-1GEA 303 EUR
APOSPC7344-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₂H₁₄F₃N₃O
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00205858
CAS-Nummer: 792940-04-6