2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 0 EUR
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FNO₂
Schmelzpunkt: 47…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547861
CAS-Nummer: 195136-65-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III