7-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7358-250MG
APOSPC7358-250MGEA 102 EUR
APOSPC7358-250MG
7-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95+%
7-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 180,14 g/mol
Siedepunkt: 445 °C
Dichte: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07378920
CAS-Nummer: 959236-59-0