Methyl-7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
PC7359-250MG
APOSPC7359-250MGEA
116
EUR
APOSPC7359-250MG
Methyl-7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl-7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₇FN₂O₂ Molecular Weight: 194,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16170462 CAS-Nummer: 932041-13-9 |