2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7395-25G PC7395-5G
APOSPC7395-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7395-25G APOSPC7395-5G
2-Brom-4-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Schmelzpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672923
CAS-Nummer: 59142-68-6