3'-Brom-4'-fluorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7411-1G
APOSPC7411-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7411-1G
3'-Brom-4'-fluorpropiophenon 98%
3'-Brom-4'-fluorpropiophenon
Formel: C₉H₈BrFO
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143012
CAS-Nummer: 202865-82-5