1,3-Dichlor-7-fluorisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7422-1G
APOSPC7422-1GEA
114
EUR
APOSPC7422-1G
1,3-Dichlor-7-fluorisochinolin 98%
1,3-Dichloro-7-fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09763685 CAS-Nummer: 941294-25-3 |