4'-(Trifluormethoxy)acetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7433C-1G
APOSPC7433C-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7433C-1G
4'-(Trifluormethoxy)acetanilid 97%
4'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075293
CAS-Nummer: 1737-06-0