3-(Trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 0 EUR
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluormethoxy)anilin 98%
3-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 72…75 °C/8mmHg
Dichte: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041511
CAS-Nummer: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR