4-(Trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7434-100G PC7434-25G PC7434-500G
APOSPC7434-100GEA 29 EUR
APOSPC7434-100G APOSPC7434-25G APOSPC7434-500G
4-(Trifluormethoxy)anilin 98%
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Siedepunkt: 82 °C/20mmHg
Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041314
CAS-Nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR