4-(Trifluormethoxy)anisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 106 EUR
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluormethoxy)anisol 98%
4-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Siedepunkt: 163…165 °C
Dichte: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216942
CAS-Nummer: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN: 1993
ADR: 3,III