3-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 0 EUR
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041501
CAS-Nummer: 1014-81-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR