4-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7438-100G PC7438-25G
APOSPC7438-100GEA 0 EUR
APOSPC7438-100G APOSPC7438-25G
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
4-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002541
CAS-Nummer: 330-12-1
EINECS: 206-352-3