3-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7438F-10G
APOSPC7438F-10GEA 0 EUR
APOSPC7438F-10G
3-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040959
CAS-Nummer: 52771-22-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR