4-(Trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluormethoxy)benzoesäurenitril
PC7438G-100G
PC7438G-25G
PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA
78.3
EUR
APOSPC7438G-100G
APOSPC7438G-25G
APOSPC7438G-500G
4-(Trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187.12 g/mol Siedepunkt: 192…193 °C Dichte: 1.285 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039474 CAS-Nummer: 332-25-2 EINECS: 206-363-3 UN: 3276 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...