3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7438M-5G
APOSPC7438M-5GEA 94.4 EUR
APOSPC7438M-5G
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 97%
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224.57 g/mol
Dichte: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061268
CAS-Nummer: 86270-03-3
UN: 3265
ADR: 8 II