3-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7438O-1G
PC7438O-25G
PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA
0
EUR
APOSPC7438O-1G
APOSPC7438O-25G
APOSPC7438O-5G
3-(Trifluormethoxy)benzylamin 97%
3-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₈F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061267 CAS-Nummer: 93071-75-1 UN: 2735 ADR: 8,III |