4-(Trifluormethoxy)benzylamin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine

PC7438S-5G
APOSPC7438S-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7438S-5G
4-(Trifluormethoxy)benzylamin 96%
4-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Siedepunkt: 57…59 °C/10mmHg
Dichte: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061237
CAS-Nummer: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR