α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC7438UF-25G PC7438UF-5G PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA 26.1 EUR
APOSPC7438UF-25G APOSPC7438UF-5G APOSPC7438UF-100G
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol 97%
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Siedepunkt: 72…73 °C/15mmHg
Dichte: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052326
CAS-Nummer: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR