4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)benzylthiol
PC7438UL-250MG
APOSPC7438UL-250MGEA 23.4 EUR
APOSPC7438UL-250MG
4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan 97%
4-(Trifluormethoxy)benzylmercaptan
Formel: C₈H₇F₃OS
Siedepunkt: 93…95 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052327
CAS-Nummer: 175278-03-2