1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 48 EUR
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol 99%
1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Siedepunkt: 158…160 °C
Dichte: 1,632 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040942
CAS-Nummer: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR