1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene

PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄ClF₃O
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 1,367 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040953
CAS-Nummer: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR