1-Nitro-3-(trifluormethoxy)benzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7439J-25G
APOSPC7439J-25GEA 0 EUR
APOSPC7439J-25G
1-Nitro-3-(trifluormethoxy)benzol 97%
1-Nitro-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Siedepunkt: 92…94 °C/15mmHg
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041011
CAS-Nummer: 2995-45-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR